3-Chlorostyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
TCIAC0289-10MLEA 246 EUR
TCIAC0289-10ML
3-Chlorostyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
3-Chlorostyrene
Kaava: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Kiehumispiste: 87°C
Sulamispiste: –26 °C
Leimahduspiste: 63°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000598
CAS-numero: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/35/28937335.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %