2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
TCIAP0862-25GEA 220 EUR
TCIAP0862-25G TCIAP0862-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Kaava: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Kiehumispiste: 140°C
Leimahduspiste: 34°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000300
CAS-numero: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/33/28991533.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %