N,N-dimetyyli-p-fenyyleenidiammoniumsulfaatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD0782-500GEA 700 EUR
TCIAD0782-500G TCIAD0782-25G
N,N-dimetyyli-p-fenyyleenidiammoniumsulfaatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N-dimetyyli-p-fenyyleenidiammoniumsulfaatti
Kaava: C₈H₁₄N₂O₄S
MW: 234,28 g/mol
Sulamispiste: 205°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00012992
CAS-numero: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/22/28975822.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency