Dekstraani, M.W. ~ 70000 (Dextran 70)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAD1449-100GEA 124 EUR
TCIAD1449-100G TCIAD1449-25G TCIAD1449-500G
Dekstraani, M.W. ~ 70000 (Dextran 70)
Dekstraani
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
MDL numero: MFCD00130935
CAS-numero: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Specific rotation [a]20/D +170 to +200 deg (C=6, H2O)
pH 5.0 to 7.0 (60g/L, 25deg-C)
limiting viscosity 0.21 to 0.26 cp