o,o,o-Trikresyylifosfaatti ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP1331-25GEA 374 EUR
TCIAP1331-25G TCIAP1331-5G
o,o,o-Trikresyylifosfaatti ≥97.0% (by GC)
o,o,o-Trikresyylifosfaatti
Kaava: C₂₁H₂₁O₄P
Kiehumispiste: 410°C
Sulamispiste: 11 °C
Leimahduspiste: 225°C
MDL numero: MFCD00041906
CAS-numero: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %