Osmiumtetraoksidi 4% vesiliuos, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Vaara
75632-5MLEA 235 EUR
75632-5ML 75632-10ML
Osmiumtetraoksidi 4% vesiliuos, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II