Osmiumtetraoksidi 4% in water
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAO0308-10MLEA 107 EUR
TCIAO0308-10ML
Osmiumtetraoksidi 4% in water
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3289
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/28990571.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration 4.0 to 4.4 %