Kaliumkloridi 1 mol/l (1 N) vesiliuos
Toimittaja: Mettler - Toledo
METT51343181 METN51343181
Kaliumkloridi 1 mol/l (1 N) vesiliuos
Kaava: KCl
MW: 74,55 g/mol
Kiehumispiste: 1420 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 773 °C
Tiheys: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
UN: 0000
Merck Index: 14,07621
Order Now
TILAUS
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm