(S)-(+)-Epikloorihydriini ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAE0533-25GEA
101
EUR
TCIAE0533-25G
TCIAE0533-5G
(S)-(+)-Epikloorihydriini ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-Epikloorihydriini
Kaava:
ClCH₂CH(O)CH₂ MW: 92,52 g/mol Sulamispiste: –48 °C Leimahduspiste: 34°C |
MDL numero:
MFCD00077760 CAS-numero: 67843-74-7 EINECS: 482-080-0 UN: 2023 ADR: 6.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +42.0 to +47.0 deg (Neat) |