Magnesiumkloridi 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM600214-5EA 19.5 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-25 CAYM600214-10
Magnesiumkloridi 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684