4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H57833.03EA 180 EUR
H57833.03 H57833.06 H57833.MD
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Sulamispiste: 54…60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095000
CAS-numero: 133059-43-5