Akryylihappo ≥99.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Synonyms: Prop-2-eenihappo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAA0141-25GEA 16.5 EUR
TCIAA0141-25G TCIAA0141-500G
Akryylihappo ≥99.0% (by GC) stabiloitu
Akryylihappo
Kaava: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Kiehumispiste: 141°C
Sulamispiste: 13 °C
Leimahduspiste: 51°C
MDL numero: MFCD00004367
CAS-numero: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/85/28927585.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %