4,4,5,5,5-Pentafluoripentan-1-oli ≥93.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1342-25GEA 260 EUR
TCIAP1342-25G TCIAP1342-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoripentan-1-oli ≥93.0% (by GC)
4,4,5,5,5-Pentafluoripentan-1-oli
Kaava: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Kiehumispiste: 135°C
Leimahduspiste: 63°C
MDL numero: MFCD00153224
CAS-numero: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/93/28991993.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %