2-Etyyliheksaani-1,3-dioli
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Synonyms: Oktyleeniglykoli
TCIAE0119-500MLEA 35.2 EUR
TCIAE0119-500ML TCIAE0119-25ML
2-Etyyliheksaani-1,3-dioli
2-Etyyliheksaani-1,3-dioli
Kaava: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kiehumispiste: 244°C
Sulamispiste: -40°C
Leimahduspiste: 130°C
MDL numero: MFCD00004578
CAS-numero: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/06/28967706.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)