Etyyliasetaatti ≥99.5% (by GC) spektrofotometriaan
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAA0030-250MLEA 28.6 EUR
TCIAA0030-250ML
Etyyliasetaatti ≥99.5% (by GC) spektrofotometriaan
Etyyliasetaatti
Kaava: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 77°C
Sulamispiste: –83 °C
Leimahduspiste: -3°C
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/69/28927469.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (260nm) max. 0.300
Absorbance (270nm) max. 0.020
Absorbance (280nm) max. 0.010