Oktyyliasetaatti ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAA0042-500MLEA 93.5 EUR
TCIAA0042-500ML TCIAA0042-25ML
Oktyyliasetaatti ≥98.0% (by GC)
Oktyyliasetaatti
Kaava: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Kiehumispiste: 210°C
Sulamispiste: –38,5 °C
Leimahduspiste: 95°C
MDL numero: MFCD00009562
CAS-numero: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/87/28927487.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %