Palmitiinihappo, Supelco®
Toimittaja: Merck
43051-100MGEA 74.3 EUR
43051-100MG
Palmitiinihappo, Supelco®
Palmitiinihappo
Kaava: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Kiehumispiste: 352 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 61…63 °C
Tiheys: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002747
CAS-numero: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 12,07128