Metyleenikloridi, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Varoitus
|
7316.2500EA
91.93
EUR
7316.2500
Metyleenikloridi, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Metyleenikloridi
Kaava:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –95 °C Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000881 CAS-numero: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Testitulosten erittely
Assay (by GC) | min. 99 % |
Boiling Range | 38 - 41 °C |
Preservative (as Amylene) | about 20 ppm |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.1 % |