Metyleenikloridi ≥99.5% (by GC) stabiloitu spektrofotometriaan
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
Stabilization:
Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla
TCIAD0529-100MLEA
53.9
EUR
TCIAD0529-100ML
Metyleenikloridi ≥99.5% (by GC) stabiloitu spektrofotometriaan
Metyleenikloridi
Kaava:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Kiehumispiste: 39°C Sulamispiste: -97°C |
MDL numero:
MFCD00000881 CAS-numero: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Absorbance (240nm) | max. 0.300 |
Absorbance (250nm) | max. 0.030 |
Absorbance (270nm) | max. 0.010 |