Metyleenikloridi, vedetön ≥99.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla
TCIAD3478-500MLEA 24.2 EUR
TCIAD3478-500ML
Metyleenikloridi, vedetön ≥99.0% (by GC) stabiloitu
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 40°C
Sulamispiste: -97°C
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/49/28980549.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific gravity (20/20) 1.3250 to 1.3290
Refractive index n20/D 1.4220 to 1.4260
Water max. 50 ppm