Metyleenikloridi ≥99.5% (by GC) stabiloitu HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla
TCIAM0629-500MLEA 20.9 EUR
TCIAM0629-500ML
Metyleenikloridi ≥99.5% (by GC) stabiloitu HPLC-analytiikkaan
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39°C
Sulamispiste: -97°C
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/90/28974090.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (240nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.020
Absorbance (270nm) max. 0.010