Trifluorietikkahappo for biotechnology
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: TFA
0993-100MLEA 148 EUR
0993-100ML 0993-500ML
Trifluorietikkahappo for biotechnology
Trifluorietikkahappo
Kaava: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Kiehumispiste: 71,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –15 °C
Tiheys: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004169
CAS-numero: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg