1,8-Diiodooctane ≥95.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with copper chip
TCIAD2158-5GEA 38.5 EUR
TCIAD2158-5G TCIAD2158-25G
1,8-Diiodooctane ≥95.0% (by GC) stabiloitu
1,8-Diiodooctane
Kaava: C₈H₁₆I₂
MW: 366,02 g/mol
Kiehumispiste: 144°C
Sulamispiste: 16…21 °C
MDL numero: MFCD00001106
CAS-numero: 24772-63-2
EINECS: 246-456-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/53/28978953.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 95.0 %