2-jodipropaani syntetiikkaan
Toimittaja: Merck Millipore
Vaara
8.43955.0250
2-jodipropaani syntetiikkaan
Kaava: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Kiehumispiste: 90 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2.8 °C
Tiheys: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 25 °C
Storage Temperature: ambient
CAS-numero: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1.4 g/l (20°C)
Melting Point -90 °C
Flash Point 42 °C
Density 1.703 g/cm3 (25 °C)
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm