Triisopentylamine ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAT0455-10MLEA 29.7 EUR
TCIAT0455-10ML
Triisopentylamine ≥95.0% (by GC)
Triisopentylamine
Kaava: C₁₅H₃₃N
MW: 227,43 g/mol
Kiehumispiste: 270°C
Leimahduspiste: 77°C
MDL numero: MFCD00015054
CAS-numero: 645-41-0
EINECS: 211-441-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/15/28994715.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %