Natriumheksadekyylisulfaatti ≥95.0% (by titrimetric analysis) (contains ca. 40% Sodium Stearyl sulphate)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAH0080-500GEA 107 EUR
TCIAH0080-500G TCIAH0080-25G
Natriumheksadekyylisulfaatti ≥95.0% (by titrimetric analysis) (contains ca. 40% Sodium Stearyl sulphate)
Natriumheksadekyylisulfaatti
Kaava: C₁₆H₃₃NaO₄S
MW: 344,49 g/mol
CAS-numero: 1120-01-0
EINECS: 214-292-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/42/28970142.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 50.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %