1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAT2528-25GEA 75.9 EUR
TCIAT2528-25G TCIAT2528-5G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥98.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Kaava: C₈H₅F₁₃O
MW: 364,11 g/mol
Kiehumispiste: 87°C
Leimahduspiste: 91°C
MDL numero: MFCD00042143
CAS-numero: 647-42-7
EINECS: 211-477-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/53/28996253.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %