Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H60673.06EA 534 EUR
H60673.06 H60673.03
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Kaava: C₃H₅BF₃K
MW: 147,98 g/mol
Sulamispiste: 348…350 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09265031
CAS-numero: 1065010-87-8