6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1729-5GEA 78.1 EUR
TCIAD1729-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione ≥97.0% (by GC)
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
Kaava: C₁₀H₁₁F₇O₂
MW: 296,18 g/mol
Sulamispiste: 34…35 °C
Leimahduspiste: 53°C
MDL numero: MFCD00000435
CAS-numero: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/13/28978513.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 97.0 %