1H,1H,2H-Perfluori-1-dekeeni ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAH0846-25GEA 93.5 EUR
TCIAH0846-25G TCIAH0846-5G
1H,1H,2H-Perfluori-1-dekeeni ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H-Perfluori-1-dekeeni
Kaava: C₁₀H₃F₁₇
MW: 446,11 g/mol
Kiehumispiste: 147°C
MDL numero: MFCD00039246
CAS-numero: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/72/28970872.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %