1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Stabilization: Stabilised with silver chip
TCIAB0844-25GEA 84.7 EUR
TCIAB0844-25G TCIAB0844-5G
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (by GC) stabiloitu
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Kaava: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Kiehumispiste: 135°C
Leimahduspiste: 40°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000242
CAS-numero: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/48/28932748.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %