2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAM0738-500MLEA 158 EUR
TCIAM0738-500ML TCIAM0738-100ML TCIAM0738-25ML
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabiloitu
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Kaava: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Kiehumispiste: 102°C
Leimahduspiste: 25°C
MDL numero: MFCD00013576
CAS-numero: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/14/28974214.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %