Gentisiinihappo ≥99.0% (by GC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD2933-5GEA 71.5 EUR
TCIAD2933-5G TCIAD2933-1G
Gentisiinihappo ≥99.0% (by GC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Gentisiinihappo
Kaava: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Sulamispiste: 202…206 °C
MDL numero: MFCD00002460
CAS-numero: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/79/28980079.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %