1-Kloori-2-jodibentseeni ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with copper chip
TCIAC0189-25GEA 51.7 EUR
TCIAC0189-25G
1-Kloori-2-jodibentseeni ≥98.0% (by GC) stabiloitu
1-Kloori-2-jodibentseeni
Kaava: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kiehumispiste: 232°C
Sulamispiste: 1 °C
Leimahduspiste: 112°C
MDL numero: MFCD00001033
CAS-numero: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/51/28937251.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %