Metyylioranssi ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
0596-100GEA 108 EUR
0596-100G 0596-25G
Metyylioranssi ACS
Metyylioranssi
Kaava: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Kiehumispiste: ~90 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: >300 °C
Tiheys: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007502
CAS-numero: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06180
Order Now
Testitulosten erittely
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass