2-Amino-4-phenylthiazole
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13388-500EA 28.6 EUR
CAYM13388-500 CAYM13388-1 CAYM13388-5 CAYM13388-10
2-Amino-4-phenylthiazole
2-Amino-4-phenylthiazole
Kaava: C₉H₈N₂S
MW: 176,24 g/mol
MDL numero: MFCD00039680
CAS-numero: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III