4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33208.03EA 210 EUR
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Kaava: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Sulamispiste: 243…244 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631909
CAS-numero: 5731-10-2