Sykloheksaani ≥99.5% (by GC) spektrofotometriaan
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAC0696-100MLEA
38.5
EUR
TCIAC0696-100ML
Sykloheksaani ≥99.5% (by GC) spektrofotometriaan
Sykloheksaani
Kaava:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Kiehumispiste: 81°C Sulamispiste: 7 °C Leimahduspiste: -20°C |
MDL numero:
MFCD00003814 CAS-numero: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Absorbance (210nm) | max. 0.800 |
Absorbance (220nm) | max. 0.400 |
Absorbance (230nm) | max. 0.200 |