Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP0425-25GEA 66 EUR
TCIAP0425-25G TCIAP0425-500G TCIAP0425-100G
Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Pyridine-2-carbaldehyde
Kaava: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Kiehumispiste: 181°C
Leimahduspiste: 77°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006290
CAS-numero: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/19/28991119.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %