Natriumfluoridi ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
46912.18EA 572 EUR
46912.18 46912.09
Natriumfluoridi ≥99.99% (metals basis)
Natriumfluoridi
Kaava: NaF
MW: 41,99 g/mol
Kiehumispiste: 1704 °C
Sulamispiste: 993 °C
Tiheys: 2,78
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003524
CAS-numero: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg