(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAA0221-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0221-25ML TCIAA0221-500ML
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥99.0% (by GC)
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kiehumispiste: 154°C
Leimahduspiste: 49°C
MDL numero: MFCD00005143
CAS-numero: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/51/28927651.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %