2,2'-Oxydiethanethiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAO0106-25MLEA 70.4 EUR
TCIAO0106-25ML TCIAO0106-500ML
2,2'-Oxydiethanethiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Oxydiethanethiol
Kaava: C₄H₁₀OS₂
MW: 138,25 g/mol
Kiehumispiste: 217°C
Leimahduspiste: 90°C
MDL numero: MFCD00004889
CAS-numero: 2150-02-9
EINECS: 218-421-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/06/28990406.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %