1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1001-25GEA 306 EUR
TCIAP1001-25G TCIAP1001-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Kaava: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
Kiehumispiste: 93°C
Leimahduspiste: 47°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003162
CAS-numero: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/36/28991636.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %