Alumiinikloridi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAA1831-100GEA 17.6 EUR
TCIAA1831-100G TCIAA1831-500G
Alumiinikloridi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Alumiinikloridi
Kaava: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Sulamispiste: 180…181 °C
MDL numero: MFCD00003422
CAS-numero: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/31/28929931.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %