Silikageeli ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Toimittaja: Alfa Aesar
41099.KSEA 1400 EUR
41099.KS
Silikageeli ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1719 °C
Tiheys: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493