Fosforyylitribromidi 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO388451000EA
604
EUR
ACRO388451000
ACRO388450100
ACRO388450250
Fosforyylitribromidi 95%
Fosforyylitribromidi
Kaava:
Br₃OP MW: 286,69 g/mol Kiehumispiste: 192 °C (760 mmHg) Sulamispiste: 56 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00036298 CAS-numero: 7789-59-5 EINECS: 232-177-7 UN: 1939 ADR: 8,II Merck Index: 12,07505 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to grey-brown Crystals or fused mass |
Titration Argentometric | ≥94 % |