9-Methylacridine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33718.03EA 359 EUR
H33718.03 H33718.MD
9-Methylacridine 96%
9-Methylacridine
Kaava: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Sulamispiste: 117…119 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143523
CAS-numero: 611-64-3
EINECS: 210-272-4