Thiophene-2-carbonyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAT0177-25GEA 23.1 EUR
TCIAT0177-25G TCIAT0177-100G TCIAT0177-500G
Thiophene-2-carbonyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Thiophene-2-carbonyl chloride
Kaava: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Kiehumispiste: 190°C
Leimahduspiste: 90°C
MDL numero: MFCD00005428
CAS-numero: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/96/28994496.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %