Dichloro(chloromethyl)methylsilane ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAC1358-25GEA
75.9
EUR
TCIAC1358-25G
Dichloro(chloromethyl)methylsilane ≥97.0% (by GC)
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Kaava:
C₂H₅Cl₃Si MW: 163,51 g/mol Kiehumispiste: 122°C Leimahduspiste: 35°C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00000874 CAS-numero: 1558-33-4 EINECS: 216-319-5 UN: 3362 ADR: 6.1,II |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |