Kupari standardiliuos, 10.000 mg/l Cu 5 % typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC115.5NP.L25EA 212 EUR
ACSDC115.5NP.L25 ACSDC115.5NP.L5 ACSDC115.5NP.L1
Kupari standardiliuos, 10.000 mg/l Cu 5 % typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Copper Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022